Merck
W249408
Sigma-Aldrich
3-(2-Furyl)acrolein
≥99%, FG
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
FEMA-Nummer:
2494
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2252
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.034
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
bp
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
49-55 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
woody; spicy; nutty
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])c1ccco1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-1-3-7-4-2-6-9-7/h1-6H/b3-1+
InChIKey
VZIRCHXYMBFNFD-HNQUOIGGSA-N
Allgemeine Beschreibung
3-(2-Furyl)acrolein is a heterocyclic aldehyde that can be used as a flavoring agent in the food industry.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 1151-1151 (1997)