Isoeugenol is considered to have low water solubility, due to its hydrophobic nature. Its solubility in water is approximately 0.1 g/L at room temperature.
Wichtige Dokumente
W246808
Isoeugenol
mixture of cis and trans, 99%, FG
Synonym(e):
2-Methoxy-4-propenyl-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
>1 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
132 °C/10 mmHg (lit.)
Dichte
1.082 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
clove; woody; spicy; sweet
SMILES String
OC1=CC=C(/C=C/C)C=C1OC
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3-7,11H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
BJIOGJUNALELMI-ONEGZZNKSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Ar(24208)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
What's the water solubility of isoeugenol? It's not in the SDS.