Wichtige Dokumente
W245518
Ethyl 3-phenylpropionat
≥98%, FG
Synonym(e):
Ethylhydrocinnamat, 3-Phenyl-propionsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
247-248 °C (lit.)
Dichte
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
ethereal; fruity
SMILES String
CCOC(=O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-13-11(12)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3
InChIKey
JAGZUIGGHGTFHO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?