Wichtige Dokumente
W242500
2-Ethylbutylacetat
≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.41 (lit.)
bp
160 °C/740 mmHg (lit.)
Dichte
0.876 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
banana; oily; ethereal; earthy; citrus; peach; sweet
SMILES String
CCC(CC)COC(C)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-4-8(5-2)6-10-7(3)9/h8H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
HQLKZWRSOHTERR-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
127.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
53 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?