W242209
Ethylbenzoat
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzoic acid ethyl ester, Benzoic ether, Ethyl benzene carboxylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
5.17 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 44 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
914 °F
Brechungsindex
n20/D 1.504 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−34 °C (lit.)
Dichte
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
anise; berry; cherry; balsamic; fruity; wintergreen
SMILES String
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup