Fortfahren mit
D804
γ-Decanolacton
98%
Synonym(e):
4-Hydroxydecansäure-γ-lacton
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
211-892-8
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
€ 36,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A86406B103608B59608
assay
98%
assay
98%
assay
≥99%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.508 (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Decanolacton
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)