Merck
W226718
Sigma-Aldrich
Cedar leaf oil
Synonym(e):
Methyl 2-hexynoate
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
2267
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
Thuja occidentalis L.
Optische Aktivität
[α]25/D -7 to -14
Ursprung
USA origin
Brechungsindex
n20/D 1.456-1.460 (lit.)
Dichte
0.906-0.920 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cedar
Angaben zur Herstellung
Extraction method: steam distillation
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
134.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)