Merck
W216305
Sigma-Aldrich
Isobornyl propionate
≥92%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H22O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.31
FEMA-Nummer:
2163
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
412
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.131
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥92%
Brechungsindex
n20/D 1.463 (lit.)
bp
102 °C/16 mmHg (lit.)
Dichte
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
herbaceous; floral; vanilla
SMILES String
CCC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C13H22O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h9-10H,5-8H2,1-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
InChIKey
FAFMZORPAAGQFV-OUJBWJOFSA-N
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
210.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
99 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)