Merck
W215000
Sigma-Aldrich
Benzylpropionat
≥98%, FCC, FG
About This Item
Lineare Formel:
C2H5CO2CH2C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.20
FEMA-Nummer:
2150
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
413
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.132
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.497 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
benzyl alcohol
Organoleptisch
banana; jasmine; floral; fruity; sweet
SMILES String
CCC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChIKey
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
204.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
96 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)