U2202
Undecanal
97%
Synonym(e):
‘Undecylaldehyd’
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.94 (vs air)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4322 (lit.)
bp
109-115 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−2 °C (lit.)
Dichte
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h11H,2-10H2,1H3
InChIKey
KMPQYAYAQWNLME-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
221.0 °F
Flammpunkt (°C)
105 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis