Merck
THS01638
ThalesNano CatCart® Katalysator-Kartuschensystem, 70 mm L
Au/C
Synonym(e):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
ThalesNano THS 01638
Durchmesser
4 mm
Allgemeine Beschreibung
CatCarts sind nur für die Verwendung mit ThalesNano-H-Cube-Reaktoren geeignet.
Rechtliche Hinweise
CatCart is a registered trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)