Merck
TEM-LC300NIUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Lacey Carbon Supported Nickel Grid
size 300 mesh, box of 25
Synonym(e):
LACEY CARBON FILM - NI 300 MESH ULTRA THIN 25/BX
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-LC300NIUL ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 25
Größe
300 mesh
Allgemeine Beschreibung
Ultrathin Lacey Carbon (4-6 nm) Supported Grid: Nickel Grid, 300 mesh. This carbon coated film on a broken pattern consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)