Merck
TEM-FF400CU50
Sigma-Aldrich
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Synonym(e):
FORMVAR FILM 400 MESH CU 50/BX
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-FF400CU50 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Verpackung
box of 50
Größe
400 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 400 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)