TEM-CF150-CU-ET
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 150 mesh, box of 50
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Empfohlene Produkte
Verpackung
box of 50
Größe
150 mesh
Allgemeine Beschreibung
A 20-30 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 150 mesh.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)