Merck
TEM-71166-40
Sigma-Aldrich
Cryo Grid Box
w/Pin Type Lid for FEI Vitrobot
About This Item
UNSPSC-Code:
41111761
NACRES:
MA.24
Das Produkt TEM-71166-40 ist derzeit nicht erhältlich. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Allgemeine Beschreibung
This specimen grid boxe is for storing or transferring cryogenic TEM specimen grids. Box fits the FEI Vitrobot, comes with pin-type lid, round
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)