Wichtige Dokumente
T63452
2-(Trifluormethyl)-phenothiazin
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8F3NS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
188-190 °C (lit.)
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)