Wichtige Dokumente
T1531
Tetrabutylammoniumphosphat monobasisch
reagent grade, ~98%
Synonym(e):
Tetrabutylammoniumdihydrogenphosphat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Assay
~98%
mp (Schmelzpunkt)
151-154 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble, clear to hazy
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OP(O)([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H3O4P/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-5(2,3)4/h5-16H2,1-4H3;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
ARRNBPCNZJXHRJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?