Merck
T152005
N'-HYDROXY-1-METHYL-2-[2-(PHENYLSULFANYL)ETHYLIDENE]HYDRAZINECARBOXIMIDAMIDE SULFATE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C10H16N4O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.391
MDL-Nummer: