Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 338,00 € 287,30 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H52NO6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥99%
€ 287,30
Listenpreis€ 338,00Sparen Sie 15%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H52NO6P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-29-22-24(26)23-31-32(27,28)30-21-19-25(2,3)4/h24,26H,5-23H2,1-4H3/t24-/m1/s1
InChI key
VLBPIWYTPAXCFJ-XMMPIXPASA-N
Biochem/physiol Actions
Intermediate in the synthesis of platelet activating factor (PAF). Inactive form that can be used as a control in studies of PAF activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-O-Palmityl-sn-Glycero-3-Phosphocholin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?