Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 138,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 234,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 690,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
ethanol: 0.91 mg/mL, H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Oc1noc2CNCCc12
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c9-6-4-1-2-7-3-5(4)10-8-6;/h7H,1-3H2,(H,8,9);1H
InChI key
ZDZDSZQYRBZPNN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description solid, ≥98% (HPLC) | description - | description solid | description ≥98% (HPLC), solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility ethanol: 0.91 mg/mL, H2O: 20 mg/mL | solubility - | solubility H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.), neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily), methanol: slightly soluble | solubility H2O: >10 mg/mL |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| Gene Information human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562) | Gene Information human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562) | Gene Information human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562) | Gene Information human ... GABRA1(2554), GABRA2(2555), GABRA3(2556), GABRA4(2557), GABRA5(2558), GABRA6(2559), GABRB1(2560), GABRB2(2561), GABRB3(2562) |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?