Merck
SYNV210500G
Synthware Dewar type vacuum trap
500 mL, stopcock: glass
Synonym(e):
Synthware V210500G
Größe auswählen
1 EA
€ 457,00
€ 457,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 457,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
€ 457,00
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V210500G
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)