Merck
SYNV130711
Synthware conical bottom reaction vial with holed compression cap
1 mL, joint: ST/NS 7/10
Synonym(e):
Synthware V130711, reaction tube
Größe auswählen
1 EA
€ 19,90
€ 19,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 19,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 19,90
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS7/10
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware V130711
Kapazität
1 mL
Allgemeine Beschreibung
Supplied with one holed compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE -faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; For Viton® O-rings, see R014; for septa, see R1420.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)