Merck
SYNM171005
Synthware Vacuum/Inert Gas Manifold with double bank and high vacuum valves
number of ports, 5, Hose Connections: Front-left-right, Rear-left
Synonym(e):
Synthware M171005, vacuum manifold, vacuum unit
Größe auswählen
1 EA
€ 751,00
€ 751,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 751,00
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.51
€ 751,00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
number of ports 5
Hersteller/Markenname
M171005
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)