Merck
SYNF621460
Synthware pressure equalizing addition funnel
60 mL, joint: ST/NS 14/20, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware F621460, graduated addition funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 178,00
€ 178,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 178,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 178,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F621460
Kapazität
60 mL
60 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With 1:5 PTFE stopcock
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)