Merck
SYNF369024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
600 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 90 mm, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F369024C, glass filter funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 220,00
€ 220,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 220,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 220,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F369024C
Kapazität
600 mL
600 mL
Fritte AD
90 mm
Allgemeine Beschreibung
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)