Fortfahren mit
SYNF368024C
Synthware Buchner funnel with inner joint
350 mL, joint: ST/NS 24/40, frit O.D. 80 mm, porosity: coarse
Synonym(e):
Synthware F368024C, glass filter funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 200,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
€ 200,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F368024C
frit O.D.
80 mm
capacity
350 mL
General description
Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNF368024MSYNF366024CSYNF366024M
capacity
350 mL
capacity
350 mL
capacity
-
capacity
-
frit O.D.
80 mm
frit O.D.
80 mm
frit O.D.
60 mm
frit O.D.
60 mm
manufacturer/tradename
Synthware F368024C
manufacturer/tradename
Synthware F368024M
manufacturer/tradename
Synthware F366024C
manufacturer/tradename
Synthware F366024M
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)