Merck
SYNF314100
Synthware recovery flask
100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware F314100, oval shape flask
Größe auswählen
1 EA
€ 26,80
€ 26,80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 26,80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 26,80
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F314100
Kapazität
100 mL
100 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)