Merck
SYNF221125
Synthware four neck round bottom flask with angled side necks
capacity 25 mL, center joint: ST/NS 14/20, side joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware F221125, 4-neck reaction flask
Größe auswählen
1 EA
€ 87,10
€ 87,10
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 87,10
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.51
€ 87,10
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass flask
four-neck
round bottom
Verbindung
center joint: ST/NS14/20
side joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F221125
Kapazität
25 mL
Allgemeine Beschreibung
Heavy wall design. All sizes are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)