Merck
SYNF191450
Synthware powder funnel with flattened side
joint: ST/NS 14/20, top diam. 50 mm
Synonym(e):
Synthware F191450, glass powder funnel
Größe auswählen
1 EA
€ 39,90
€ 39,90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 39,90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
€ 39,90
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F191450
Oberteil Durchm.
50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Funnels have 60° angled side with a standard taper inner joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)