SYNF182475
Synthware™ powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 75 mm
Synonym(e):
Synthware F182475, glass powder funnel
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F182475
Oberteil Durchm.
75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.