Merck
SYND304150
Synthware water jacketed distilling head
joint: ST/NS 24/40, thermometer joint: ST/NS 10/18, jacket L 150 mm, immersion depth 76 mm
Synonym(e):
Synthware D304150, distilling head with side-arm
Größe auswählen
1 EA
€ 147,00
€ 147,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 147,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
€ 147,00
Check Cart for Availability
Verbindung
thermometer joint: ST/NS10/18
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D304150
Eintauchtiefe
76 mm
Mantel L
150 mm
Allgemeine Beschreibung
Thermometer joint is 10/18 for 76 mm immersion thermometer. Side arm is at 75o angle.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)