Merck
Z556491
Sigma-Aldrich
Aldrich® connecting tube/ distillation adapter
male joint: ST/NS 24/40
Größe auswählen
1 EA
€ 74,30
€ 74,30
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 74,30
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
€ 74,30
Check Cart for Availability
Verbindung
male joint: ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
angle 75 °
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)