Merck
SYND251014
Synthware Vigreux microscale distillation head
joint: ST/NS 14/20, immersion depth 25 mm
Synonym(e):
Synthware D251014, short path, distilling head
Größe auswählen
1 EA
€ 185,00
€ 185,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 185,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
€ 185,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D251014
Eintauchtiefe
25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With Vigreux Indentations, used with 25 mm immersion thermometer, and D27 distillation receiver.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)