Merck
SYND201414
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware D201414, cow type distilling receiver
Größe auswählen
1 EA
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 127,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.51
€ 127,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Leistungsmerkmale
Cow Receiver Only
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware D201414
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Designed without hose connection to be used with D10 distillation apparatus.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)