Merck
SYNC396020C
Synthware chromatography column with reservoir, coarse fritted disc and PTFE stopcock
500 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 203 mm, coarse fritted disc and PTFE stopcock
Synonym(e):
Synthware C396020C, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
€ 198,00
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 198,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
€ 198,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C396020C
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
53.0 mm × 203 mm
Kapazität
500 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
With a coarse porosity sealed in fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)