Fortfahren mit
SYNC381720
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
Synonym(e):
Synthware C381720, glass chromatograpy column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 122,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
23151816
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
joint: ST/NS35/20
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C381720
technique(s)
HPLC: suitable
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
capacity
100 mL
suitability
suitable for chromatography
General description
With 35/20 spherical joint.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SYNC381740SYNC382630SYNC384630
description
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 203 mm
description
250 mL capacity, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
description
250 mL capacity, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 20.0 mm × 305 mm
description
500 mL capacity, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 40.0 mm × 305 mm
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
suitability
suitable for chromatography
capacity
100 mL
capacity
250 mL capacity
capacity
250 mL capacity
capacity
500 mL capacity
manufacturer/tradename
Synthware C381720
manufacturer/tradename
Synthware C381740
manufacturer/tradename
Synthware C382630
manufacturer/tradename
Synthware C384630
I.D. × L
13.4 mm × 203 mm
I.D. × L
13.4 mm × 457 mm
I.D. × L
20.0 mm × 305 mm
I.D. × L
40.0 mm × 305 mm
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)