Merck
SYNC376030
Synthware chromatography column with reservoir and PTFE stopcock
1000 mL, top joint: ST/NS 24/40, I.D. × L 53.0 mm × 305 mm
Synonym(e):
Synthware C376030, glass chromatograpy column
Größe auswählen
1 EA
€ 216,00
€ 216,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 216,00
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
€ 216,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C376030
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
53.0 mm × 305 mm
Kapazität
1000 mL
Eignung
suitable for chromatography
Allgemeine Beschreibung
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)