Merck
SYNC101922
Synthware Vigreux distillation column
joint: ST/NS 19/22, L 120 mm
Synonym(e):
Synthware C101922, distilling column, fractional column
Größe auswählen
1 EA
€ 68,00
€ 68,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 68,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 68,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C101922
Länge
120 mm
Allgemeine Beschreibung
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)