Merck
SYNA831922
Synthware inlet adapter with fritted disc
joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A831922, glass inlet adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 35,50
€ 35,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 35,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 35,50
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A831922
Allgemeine Beschreibung
With an extra coarse disc to prevent solid from being introduced into reaction system during liquid transfer.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)