Merck
SYNA722440
Synthware metering flow control adapter with PTFE stopcock
joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
Synthware A722440, flow control adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 97,50
€ 97,50
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 97,50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 97,50
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A722440
Allgemeine Beschreibung
Provides on/off control with the main valve. Allows delivery of preset volumes of gases or liquids to reactions using the needle valve.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)