Merck
SYNA464250
Synthware modified anti-splash adapter with fritted disc
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
Synthware A464250, Anti-splash adapter, splash head, bump trap
Größe auswählen
1 EA
€ 142,00
€ 142,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 142,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 142,00
Check Cart for Availability
Verbindung
bottom joint: ST/NS24/40
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A464250
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With extra coarse fritted disc sealed above lower inner joint. Frit reduces foam overflow from being drawn into the condenser.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)