Merck
SYNA301410
Synthware gas inlet/outlet adapter
joint: ST/NS 14/10
Synonym(e):
Synthware A301410, inert gas adapter, vacuum adapter
Größe auswählen
1 EA
€ 19,00
€ 19,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 19,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
€ 19,00
Check Cart for Availability
Verbindung
joint: ST/NS14/10
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
A301410
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Synthware gas inlet/outlet adapter is used to facilitate the introduction and removal of gases in various system. The joint is 14/10 and the hose connection is 8 mm O.D.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)