Merck
SYNA282419
Synthware anti-splash adapter
100 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonym(e):
Synthware A282419, rotary evaporator bump trap, bump trap
Größe auswählen
1 EA
€ 103,00
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 103,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.51
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Verbindung
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware A282419
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)