Merck
SLW4540/38P
Pyrex® Culture flasks closure
polypropylene, cap I.D. 38 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4540/38P
Größe auswählen
10 EA
€ 50,40
€ 50,40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 50,40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
€ 50,40
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Hersteller/Markenname
4540/38P
SciLabware
Kappe ID
38 mm
Allgemeine Beschreibung
  • For use with 1135 culture flasks, 1138/10 Fernbach flasks and 1141 baffled flasks
  • Both closures are suitable for autoclaving
Two types of closure
  • Anodised aluminium
  • 2-position polypropylene
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)