Merck
SLW2190/06M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
500 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 2190/06M
Größe auswählen
1 EA
€ 122,00
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 122,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
€ 122,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Materialien
PTFE key
conical
Verbindung
joint stopper24/29
Hersteller/Markenname
2190/06M
SciLabware
Kapazität
500 mL
500 mL
Absperrhahnbohrung
4.0 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)