Merck
SLW1200/16M
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1200/16M
Größe auswählen
10 EA
€ 431,00
€ 431,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 431,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 431,00
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Leistungsmerkmale
plain neck
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
1200/16M
SciLabware
Höhe
350 mm
Kolbendurchm.
115 mm
Kapazität
800 mL
800 mL
Hals ID × AD
30 mm × 34 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Suitable for the determination of nitrogen etc.
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Withstands high temperatures
  • Resistant to chemical corrosion
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)