Merck
SLW1070/04D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
100 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1070/04D
Größe auswählen
10 EA
€ 123,00
€ 123,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
€ 123,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
€ 123,00
Check Cart for Availability
Materialien
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Leistungsmerkmale
narrow neck
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
1070/04D
SciLabware
Höhe
110 mm
Grundkörperdurchm.
64 mm
Kapazität
100 mL
100 mL
Hals ID
18 mm
Allgemeine Beschreibung
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)