Merck
SIK7710-10
Sigma-Aldrich
12-Azidododecylphosphonic acid
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H26N3O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.33
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥95%
Form
solid
Haltbarkeit
3 years under the recommended conditions
Farbe
white
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
"CLICK CHEMISTRY"
This coupling agent specifically reacts with alkyne functions to form the corresponding 1,2,3-triazole via a copper-free 1,3-dipolar cycloaddition.
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)