Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
crosslinking
1 % cross-linked with divinylbenzene
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
extent of labeling
1.3 mmol/g loading
particle size
100-400 μm
Legal Information
QuadraPure is a registered trademark of Johnson Matthey Finland Oy
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 100-400 μm particle size, extent of labeling: 1.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene | description macroporous, 400-600 μm particle size | description 95% | description 400-1100 μm particle size |
| reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator | reaction suitability reagent type: catalyst, reagent type: chelator | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| particle size 100-400 μm | particle size 400-600 μm | particle size - | particle size 400-1100 μm |
| crosslinking 1 % cross-linked with divinylbenzene | crosslinking - | crosslinking - | crosslinking - |
| extent of labeling 1.3 mmol/g loading | extent of labeling - | extent of labeling - | extent of labeling - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?