Merck
SIK2701-10
Sigma-Aldrich
3,3′,5,5′-Azobenzenetetracarboxylic acid - TAZBH4
≥97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H10N2O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥97%
SMILES String
N(=N\c2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)/c1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C16H10N2O8/c19-13(20)7-1-8(14(21)22)4-11(3-7)17-18-12-5-9(15(23)24)2-10(6-12)16(25)26/h1-6H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)/b18-17+
InChIKey
MXBBZODCMBYDCL-ISLYRVAYSA-N
Rechtliche Hinweise
Product of SiKEMIA
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)